安全性情報
BE-10X2ML-U
Millipore
Anti-Jkb (clone MS-8) Blood Grouping Reagent
BIOSCOT Anti-Jkb from the clone MS-8, Human IgM, Blood Grouping Reagent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116102
NACRES:
NA.41
由来生物
human
品質水準
抗体製品の状態
unpurified
クローン
MS-8, monoclonal
形状
liquid
包装
pkg of 10 × 2 mL
メーカー/製品名
BIOSCOT
濃度
30-56 mg/mL protein (Total Protein Range)
テクニック
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
アイソタイプ
IgM
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
詳細
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months from date of filtration
Product formulation meets the requirements of Annex IV of the EU IVD directive to support CE registration.
For In Vitro use only
アプリケーション
Tube technique
Vialled, Unlabeled
法的情報
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
BE-10X2ML-U:
試験成績書(COA)