主要文書
BDAM1
Millipore
mPAGE® Buffer Dam
for mPAGE® Mini Gel Tank
別名:
buffer adapter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105305
NACRES:
NC.01
包装
pkg of 1 pack
メーカー/製品名
Millipore
テクニック
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
適合性
for use with mPAGE® Mini Gel Tank
詳細
mPAGE® Buffer Dam for use with mPAGE® Mini Gel Tank (MGT-2 and MGT-4) when running an odd number of gels.
The mPAGE® Mini Gel Tank is used to perform high-resolution protein separation on handcast or precast polyacrylamide gels. The gel tank is designed for use with 8 cm x 10 cm mini gels and is compatible with gels cast on the mPAGE® Gel Caster and mPAGE® Precast Gels. The mPAGE® Mini Gel Tank is available in 2 formats for running up to 2 or 4 mini gels and is designed to prevent incorrect assembly and leakage.
法的情報
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
Introduction to PAGE. Learn about SDS-PAGE background and protocol for the separation of proteins based on size in a poly-acrylamide gel.
PAGEの基礎ポリアクリルアミドゲルを使用する、タンパク質のサイズ別分離のためのSDS-PAGEの背景およびプロトコルを説明します。