species reactivity
mammals
technique(s)
activity assay: suitable
General description
ヌクレオソーム間DNA断片化は、哺乳類細胞におけるアポトーシスの特徴です。 ChemiconのQuick Apoptotic DNA Ladder Detection Kitでは、アポトーシス細胞におけるDNA断片化を迅速かつ簡単に検出できます。 手順の完了に1~2日かかる他の類似のキットとは異なり、この新しい検出方法では、抽出やカラムの使用は必要なく、90分未満で単一のチューブでDNAを調製できます。 DNA断片化は、アガロースゲル電気泳動によって簡単に可視化できます。 この新しい方法により、断片化された小型DNAの回収率が高くなるため、アッセイの感度が向上します。
Preparation Note
到着後は試薬を-20℃で保存することをお勧めします。 高頻度の凍結融解はお勧めできません。 本製品の性能は6カ月間保証されます。
Other Notes
TE溶解バッファー - 2 mL。酵素A溶液 - 0.25 mL。酵素B* - 1バイアル。 酢酸アンモニウム溶液 - 0.25 mL。DNA懸濁バッファー - 2 mL。注:酵素Bを275 μLのTE溶解バッファーに溶解し、使用前によく混ぜてください。使用しなかった酵素B溶液は-70℃で凍結してください。
Disclaimer
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。