ABS532
Anti-TRIM63 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
E3 ubiquitin-protein ligase TRIM63, Iris ring finger protein, Ring finger protein 28, muscle-specific RING finger protein 1, muscle-specific RING finger protein 2, Tripartite motif-containing protein 63, Striated muscle RING zinc finger protein, TRIM63,
About This Item
由来生物
rabbit
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
bovine (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TRIM63(84676)
詳細
免疫原
アプリケーション
品質
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL dilution of this antibody detected Trim63 protein in 10 µg of human skeletal muscle lysate
ターゲットの説明
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABS532:
試験成績書(COA)