スキップする
ABS45
抗phospho-MYPT1(Thr696)抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Myosin phosphatase target subunit 1, Myosin phosphatase-targeting subunit 1, Protein phosphatase myosin-binding subunit, myosin phosphatase, target subunit 1, protein phosphatase 1, regulatory (inhibitor) subunit 12
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
WB, inhibition assay
Citations:
46
この製品は、Merck Milliporeウェブサイトでのみ注文できます。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
mol wt
(~130 kDa observed; 115.28 kDa calculated. Uncharacterized bands may be observed in some lysate(s).)
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
canine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), primate (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology)
technique(s)
inhibition assay: suitable (Peptide Inhibition Assay), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pThr696)
Gene Information
human ... PPP1R12A(4659)
General description
精製ウサギポリクローナル抗体、150 mM 塩化ナトリウムと 0.05% アジ化ナトリウムを含有する 0.1 M トリス-グリシンバッファー(pH 7.4)に溶解。
プロテインホスファターゼ1調節サブユニット12A(UniProt:O14974、別名ミオシンホスファターゼ標的サブユニット1、ミオシンホスファターゼ標的サブユニット1、タンパク質ホスファターゼミオシン結合サブユニット)は、PPP1R12A(別名MBS、MYPT1)遺伝子(Gene ID:4659)によってコードされています。 ミオシン軽鎖ホスファターゼは、その制御サブユニットであるミオシンホスファターゼ標的サブユニット1(MYPT1)とともに、平滑筋の収縮に不可欠な、ミオシン軽鎖キナーゼによるミオシン軽鎖のCa2+依存性リン酸化を調節します。 ミオシンホスファターゼは、グアノシントリホスファターゼRhoの下流のアクチンとミオシンの相互作用を調節します。これは、Rhoキナーゼの作用を介してミオシンホスファターゼを阻害します。MYPT1はストレスファイバー上に局在し、細胞膜近傍や細胞間接触部に分布して、ミオシンホスファターゼ活性を調節しています。MYPT1はThr-696上でROCK1とCDC42BPによって協調的にリン酸化され、分子内機構によりPP1C活性を阻害します。PPP1R12Aの変異は、尿生殖器および/または脳奇形症候群(GUBS)に関与しています。GUBSは、尿生殖器奇形および脳異常を含む複数の先天異常を特徴とする常染色体優性症候群です。選択的スプライシングによって生じる5種のMYPT1アイソフォームが報告されています。(参考文献:Qiao, Y-N., et al. (2014).J. Biol. Chem. 289(32); 22512-22523).
抗-リン酸-MYPT1(Thr696)(カタログ番号:ABS45)は、スレオニン696でリン酸化されたMYPT1を検出するウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロッティングおよびペプチド阻害アッセイでの使用がテストされています。
Immunogen
エピトープ:リン酸化Thr696
ヒトMYPT1のホスホトレオニン696近くの11アミノ酸に対応するKLH結合直鎖状ペプチド。
Application
ウェスタンブロッティング(SNAP ID): 0.1 µg/mLで使用、10 µgのNIH/3T3細胞ライセートのMYPT1を検出できます。
抗phospho-MYPT1(Thr696)抗体は、WBで使用するためのphospho-MYPT1(Thr696)に対する抗体です。
研究カテゴリー
シグナル伝達
研究サブカテゴリー
キナーゼ・ホスファターゼ
Biochem/physiol Actions
このウサギポリクローナル抗体は、スレオニン696でリン酸化されたMYPT1を特異的に検出します。
Physical form
0.1 M Tris-グリシン、pH 7.4、150 mM NaCl、0.05%アジ化ナトリウムを含む精製ウサギポリクローナル抗体。
アフィニティ精製
Preparation Note
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
Analysis Note
HEK293細胞ライセートのウェスタンブロッティングで評価されています。
ウェスタンブロッティング:0.1 µg/mLで使用、10 µgのカリクリン/オカダ酸処理したおよび未処理のHEK293細胞ライセート中の、Thr696でリン酸化されたMYPT1を検出できます。
コントロール
カリクリン/オカダ酸処理したおよび未処理のHEK293細胞ライセート
Other Notes
代替品:07-251
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
Disclaimer
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
SAB4501949HPA024171HPA024640
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
UniProt accession no.
O14974
UniProt accession no.
O14974
UniProt accession no.
O60237
UniProt accession no.
O60237
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
human
species reactivity
human
Gene Information
human ... PPP1R12A(4659)
Gene Information
human ... PPP1R12A(4659)
Gene Information
human ... PPP1R12B(4660)
Gene Information
human ... PPP1R12B(4660)
Still not finding the right product?
製品選択ツール}で選択肢を絞り込んでください。
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
ABS45:
jan