ABS442
Anti-LZTR2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Leucine zipper-like transcription regulator 2, SEC16B, RGPR, RGPR-p117, KIAA1928, LZTR2, SEC16S, Regucalcin gene promoter region-related protein p117, Protein transport protein Sec16B, SEC16 homolog B
About This Item
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
mouse
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
human (immunogen homology)
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SEC16B(89866)
詳細
免疫原
アプリケーション
細胞シグナル伝達
代謝ホルモン及び受容体
品質
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected LZTR2 in 15 µg of mouse kidney tissue lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
Mouse kidney tissue lysate
その他情報
免責事項
WGK
WGK 2
Jan Code
ABS442:
試験成績書(COA)