ABS233-AF488
Anti-PI3 Kinase p85 Antibody, N-SH2 domain Antibody, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
from rabbit, ALEXA FLUOR™ 488
別名:
Phosphatidylinositol 3-kinase regulatory subunit alpha, PI3-kinase regulatory subunit alpha, PI3K regulatory subunit alpha, PtdIns-3-kinase regulatory subunit alpha, Phosphatidylinositol 3-kinase 85 kDa regulatory subunit alpha, PI3-kinase subunit p85-al
About This Item
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
ALEXA FLUOR™ 488
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
rat, human
交差性(ホモロジーによる予測)
monkey (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunocytochemistry: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
bovine ... Pik3R1(282307)
human ... PIK3R1(5295)
mouse ... Pik3R1(18708)
rat ... Pik3R1(25513)
rhesus monkey ... Pik3R1(698996)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
細胞シグナル伝達
品質
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected PI3 kinase p85 subunit in 4% paraformaldehyde-fixed, 0.1% Triton X-100-permeabilized HepG2 cells.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
その他情報
法的情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
ABS233-AF488:
試験成績書(COA)