Key Documents
ABS2121
Sigma-Aldrich
抗ALAS-E
from rabbit
別名:
Erythroid-specific 5-aminolevulinate synthase mitochondrial, EC: 2.3.1.37, ALAS-E, 5-aminolevulinic acid synthase 2, Delta-ALA synthase 2, Delta-aminolevulinate synthase 2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
unpurified
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
human
包装
antibody small pack of 25 μL
テクニック
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ALAS2(212)
関連するカテゴリー
詳細
5-アミノレブリン酸シンターゼ, 赤血球特異的、ミトコンドリア(UniProt:P22557、別名EC:2.3.1.37、ALAS-E、5-アミノレブリン酸シンターゼ2、ALAS2、デルタ-ALAシンターゼ2、デルタ-アミノレブリン酸シンターゼ 2)は、ヒトALAS2(別名ALASE、ASB)遺伝子(Gene ID:212)によりコードされています。文献では、2つのタイプのALASであるALAS1(ALAS-H)およびALAS2(ALAS-E)が報告されています。ALAS-Hはハウスキーピングタンパク質であり、ほとんどの細胞のミトコンドリアで初期ヘムの合成を媒介しています。ALAS-Eはミトコンドリアマトリックスホモ二量体酵素であり、ヘム生合成経路の第1段階の触媒にも関与しています。選択的スプライシングによって生じる、4つのALAS-Eアイソフォームが報告されています。ALAS-Eはトランジットペプチド(aa1-49)を含めて合成され、トランジットペプチドが切断されて成熟型(aa50-587)となります。ALAS2遺伝子の欠損は、貧血、低色素性末梢赤血球、全身鉄過剰、および骨髄環状鉄芽球の存在を特徴とする鉄芽球性貧血と関連づけられています。ALAS2遺伝子の欠損は、ポルフィリンまたはその前駆体の蓄積と排泄増加を特徴とするX連鎖優性骨髄性プロトポルフィリン症においても報告されています。
特異性
このウサギポリクローナル抗体は、ヒト細胞中の、赤血球特異的5-アミノレブリン酸シンターゼ、ミトコンドリア、を検出します。
免疫原
エピトープ:不明
全長リコンビナントヒト5-アミノレブリン酸シンターゼ。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、DS19細胞から分離したミトコンドリア粗ライセート中のALAS-Eを検出できます。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:10,000~25,000で使用、hALAS2をトランスフェクトしたE ColiおよびHEK293T細胞中の過剰発現されているリコンビナントhALAS アイソフォームのALAS-Eを検出できます(Dr. Harry A. Dailey at University of Georgiaの厚意による提供)。
抗ALAS-E、カタログ番号:ABS2121は、5-アミノレブリン酸シンターゼ、赤血球特異的、ミトコンドリア、を検出するウサギポリクローナル抗体であり、ウェスタンブロッティングでの使用がテストされています。
研究カテゴリー
シグナル伝達
品質
リコンビナントhALAS2を用いたウェスタンブロッティングで評価されています。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:2,000で使用、リコンビナントALAS-Eを検出できます。
ターゲットの説明
約58および72 kDa、実測。ヒトALAS2の前駆型と成熟型を検出します。一部のライセートに特性評価されていないバンドが認められる場合があります。
物理的形状
0.05%アジ化ナトリウムを含むウサギポリクローナル抗血清。
フォーマット:未精製
未精製
保管および安定性
-20°Cで受領日から1年間安定です。
取り扱いの推奨事項:受領時は、キャップを開ける前に、バイアルを遠心し、溶液を穏やかに混合してください。マイクロ遠心チューブに分注し、-20°Cで保存してください。凍結融解を繰り返さないでください。IgGが損傷され、製品性能に影響を与える可能性があります
その他情報
濃度:ロット固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。