ABS1017
Anti-PHLPP2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
PHLPP2, PH domain leucine-rich repeat-containing protein phosphatase 2, PH domain leucine-rich repeat-containing protein phosphatase-like, PHLPP-like
About This Item
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
human
交差性(ホモロジーによる予測)
bovine (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PHLPP2(23035)
詳細
免疫原
アプリケーション
細胞シグナル伝達
神経シグナリング
品質
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected PHLPP2 in 10 µg of HUVEC cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABS1017:
試験成績書(COA)