ABF207
Anti-TIRP Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
TIR domain-containing adapter molecule 2, TICAM-2, Putative NF-kappa-B-activating protein 502, TRIF-related adapter molecule, Toll-like receptor adaptor protein 3, Toll/interleukin-1 receptor domain-containing protein
About This Item
由来生物
rabbit
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
rat, human, mouse
テクニック
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TICAM2(353376)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
炎症及び免疫
免疫グロブリン及び免疫
Immunofluorescence Analysis: 20 µg/mL from a representative lot detected TIRP in mouse kidney cells.
品質
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected TIRP in human, mouse, and rat kidney tissue lysates.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
Human, mouse, and rat kidney tissue lysates
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
ABF207:
試験成績書(COA)