精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
mouse, human, rat
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
canine (based on 100% sequence homology), gorilla (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PTBP2(58155)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
エピジェネティクス及び核内機能分子
転写因子
Immunoprecipitation Analysis: 10ug from a representative lot immunoprecipitated PTBP2 in 500 µg of P19 cell lysate.
品質
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected PTBP2 in 10 µg of human cortex tissue lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
Human cortex tissue lysate
その他情報
免責事項
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABE431:
試験成績書(COA)