ABE239
Anti-JARID1B Antibody
serum, from rabbit
別名:
JMJD, lysine (K)-specific demethylase 5B, Jumonji, AT rich interactive domain 1B (RBP2-like), putative DNA/chromatin binding motif, jumonji, AT rich interactive domain 1B, Histone demethylase JARID1B, retinoblastoma-binding protein 2, homolog 1A, Cancer/
About This Item
由来生物
rabbit
抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
human
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... KDM5B(10765)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
エピジェネティクス及び核内機能分子
エピジェネティクス及び核内機能分子
エピジェネティクス
ヒストン修飾タンパク質
A representative lot of this antibody was reported to work for immunoprecipitation analysis in Saos-2, MCF-7, and T47D lysates (Laboratory of E. Benevolenskaya , University of Illinois at Chicago).
品質
Western Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected JARID1B on 10 µg of A431 cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
アナリシスノート
A431 cell lysate
免責事項
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
ABE239:
試験成績書(COA)