ABE188
Anti-HEXIM1 Antibody
serum, from rabbit
別名:
Protein HEXIM1, Cardiac lineage protein 1, Estrogen down-regulated gene 1 protein, Hexamethylene bis-acetamide-inducible protein 1, Menage a quatre protein 1, hexamethylene-bis-acetamide-inducible transcript 1, HMBA-inducible, hexamethylene bisacetamide-
About This Item
由来生物
rabbit
抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
human
テクニック
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CLIP1(6249) , HEXIM1(10614)
詳細
免疫原
アプリケーション
エピジェネティクス及び核内機能分子
エピジェネティクス及び核内機能分子
転写因子
エピジェネティクス
品質
Western Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected HEXIM1 on 10 µg of HeLa cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
アナリシスノート
HeLa cell lysate
免責事項
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
ABE188:
試験成績書(COA)