ABE1028
Anti-E3 ubiquitin-protein ligase UHRF2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
E3 ubiquitin-protein ligase UHRF2, Np95/ICBP90-like RING finger protein, Np95-like RING finger protein, Nuclear protein 97, Nuclear zinc finger protein Np97, RING finger protein 107, Ubiquitin-like PHD and RING finger domain-containing protein 2, Ubiquit
About This Item
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... UHRF2(115426)
詳細
免疫原
アプリケーション
エピジェネティクス及び核内機能分子
核受容体
品質
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected E3 ubiquitin-protein ligase UHRF2 in 10 µg of WI-38 cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABE1028:
試験成績書(COA)