精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
bat (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), Camelidae (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... BCL2A1(597)
詳細
免疫原
アプリケーション
品質
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected BCL2A1/BFL-1 in 10 µg of human spleen tissue lysate.
ターゲットの説明
その他情報
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABC490:
試験成績書(COA)