スキップする
ABC142
抗Pex14(ペルオキシソーム膜マーカー)抗体
serum, from rabbit
別名:
Peroxisomal membrane protein PEX14, PTS1 receptor-docking protein, Peroxin-14, Peroxisomal membrane anchor protein PEX14
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
8
この製品は、Merck Milliporeウェブサイトでのみ注文できます。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, rat, human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PEX14(5195)
General description
Peroxisomal membrane protein 14(PEX14)は、ペルオキシソーム転位機構の構成要素です。PEX19およびPEX13と相互作用し、PEX5のペルオキシソーム膜上ドッキング因子として機能します。 PEX7-PTS2複合体も、PEX5の長いアイソフォームであるPEX5Lを介して間接的にPEX14においてドッキングします。 PEX14の欠損は、ペルオキシソーム形成異常症の相補性群KやZellweger症候群を引き起こします。
実測値:約60 kDa。本製品は、41 kDaと37 kDaの2つのアイソフォームで存在することが分かっていますが、約57~60 kDaでも確認されています(Nguyen, T. et al. 2006.J Cell Sci. 119 (Pt 4):636-645)。一部の細胞ライセートでは、51 kDa付近に特性が明らかになっていないバンドが認められることがあります。
Immunogen
ヒトPEX14に相当するHisタグ付きリコンビナントタンパク質。
Application
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、10 µgのヒト肝組織ライセート中でPex14(ペルオキシソーム膜マーカー)を検出できます。
免疫細胞染色:独立したラボから得られたこの抗体は、Pex14pでトランスフェクトしたCHO細胞においてPex14(ペルオキシソーム膜マーカー)を検出しました(Pinto, M. P., et al. 2006.J Biol Chem. 281(45);34492-34502)。
研究カテゴリー
炎症および免疫
研究サブカテゴリー
炎症および自己免疫機構
この抗Pex14(ペルオキシソーム膜マーカー)抗体を用いたPex14の検出は、ウェスタンブロッティング、ICCでの使用が検証されています。
Physical form
0.05% sodium azideを含有する血清ウサギポリクローナル抗体。
未精製
Preparation Note
-20°Cで受領日から1年間安定です。
取扱い推奨事項:25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。凍結融解を繰り返さないでください。IgGに損傷を与える、または製品性能に影響を及ぼすおそれがあります。
Analysis Note
NIH/3T3細胞ライセートのウェスタンブロッティングで評価されています。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:500で使用、10 µgのNIH/3T3細胞ライセート中のPex14(ペルオキシソーム膜マーカー)を検出できます。
コントロール
NIH/3T3細胞ライセート
Disclaimer
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
SAB4502176SAB1409439HPA020235
description
serum, from rabbit
description
affinity isolated antibody
description
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
antibody form
serum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity
rat, human, mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
Still not finding the right product?
製品選択ツール}で選択肢を絞り込んでください。
保管分類
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
適用法令
ABC142:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)