安全性情報
AB5701-I
Sigma-Aldrich
抗Slit2抗体 C末端
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Slit homolog 2 protein, Slit-2, Slit2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SLIT2(9353)
詳細
スリットホモログ2タンパク質(UniProt:O94813;別名:Slit-2)は、ヒトではSLIT2(別名:SLIL3)遺伝子(Gene ID:9353)にコードされています。スリットタンパク質は、嗅球から突出した軸索による不適切な正中線交差を防ぐ反発シグナルとして作用する前脳の正中線誘導に不可欠です。Slit-2は細胞移動における分子誘導のキューとして作用し、その機能はラウンドアバウトホモログ受容体との相互作用に介在されるものと考えられます。神経発生過程では、神経管の腹側正中線における軸索のナビゲーションと、異なる領域への軸索投射に関与しています。発達中の視覚系では、視交叉を通過する前と後に、これらの軸索を適切な経路に沿って導く反発力を提供することによって、網膜神経節軸索の忌避物質として機能しているものと考えられます。参考文献:Niclou, SP., et al. (2000) J Neurosci. 20; 4962-4974.
特異性
このポリクローナル抗体は、CTCKドメイン内の領域(アミノ酸1453~1528)を標的としているため、未切断型Slit-2および切断型Slit-2のC末端部分(アミノ酸1122~1529)と反応しますが、切断型のN末端部分(アミノ酸31~1121)とは反応しません。
免疫原
ヒトSlit-2のCTCKドメイン内の配列に対応するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
抗Slit-2 C末端(カタログ番号:AB5701-I)は、Slit-2を標的とする特異性の高いウサギポリクローナル抗体であり、ウェスタンブロッティングにおいて検証済みです。
研究のカテゴリ
神経科学
品質
U2OS細胞ライセートにおいてウェスタンブロッティングにより評価済み。
ウェスタンブロッティング:0.2 µg/mLで使用、U2OS細胞ライセート10µg中のSlit-2を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約180 kDa。算出値:166.8/166.3/165.8 kDa(シグナルペプチドである1~30のアミノ酸を含まないアイソフォーム1/2/3)および44.52 kDa(C末端部分)。一部のライセートでは、特性が明らかになっていないバンドが認められることがあります。
関連事項
先発品:AB5701
物理的形状
アフィニティー精製。
精製ウサギポリクローナル抗体、150 mM塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1Mトリス-グリシン緩衝液(pH 7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8℃で受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットのデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
AB5701-I:
試験成績書(COA)