結合体
ALEXA FLUOR™ 555
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
rat
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
bovine (based on 100% sequence homology), feline (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology), primate (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GRM5(2915)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
ニューロサイエンス
神経伝達物質及び受容体
The unconjugated antibody (Cat. No. AB5675) is shown to be suitable also for Western blotting and immunohistochemistry applications.
品質
Immunofluorescence Analysis: An 1:100 dilution of this antibody detected Metabotropic Glutamate Receptor 5 in rat cerebellum, medulla, and brain tissue sections.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
その他情報
法的情報
免責事項
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
AB5675-AF555:
試験成績書(COA)