Merck
AB15518
Sigma-Aldrich
抗ニューロンペントラキシン1抗体
Chemicon®, from rabbit
別名:
NPX1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
mouse
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NPTX1(4884)
詳細
ニューロンペントラキシン:前シナプス性ヘビ毒液毒素taipoxinとの相互作用により同定された、推定内在性膜ペントラキシンまたはニューロンペントラキシンの新しいファミリー。NPX1、NPX2、NPXR(ニューロンペントラキシン受容体)という3種類のニューロンペントラキシンは、シナプス形成およびリモデリング中に機能する可能性のある新しいニューロン取り込み経路を示します。ニューロンペントラキシンのN末端側半分は、これまでに同定されたペントラキシン(CRPおよびSAP)と20~30%同一です。3つのニューロンペントラキシンは互いに50%同一であり、古典的なペントラキシンよりもかなり大きい(>50 kDa対30 kDa)ことから、付加的な新しい機能を有する可能性が示唆されています。NPX1(ニューロンペントラキシン1)はマウスとラットでは432aaタンパク質、ヒトでは430aa(chr 17q25)です。脳で発現されている、シナプスリモデリングに重要な役割を果たす可能性のある分解されたシナプス物質の取り込みを媒介します。
特異性
ニューロンペントラキシン1(NPX1)。
免疫原の配列は、ラットでは94%、ヒトNPX1では82%保存されています。
免疫原
マウスNPX1のN末端近傍の合成ペプチド
アプリケーション
この抗ニューロンペントラキシン1抗体は、ニューロンペントラキシン1の検出において、ELISA、WB、IHでの使用が検証されています。
ウェスタンブロット法:1~10 µg/mL、ECLを使用。
免疫組織染色:試験せず。抗体は2-20 µg/mLで試してみることをお勧めします。
ELISA:0.5-1 µg/mL、コントロールペプチドを使用。
最適なワーキング希釈倍率は、お客様が決めてください。
研究カテゴリー
ニューロサイエンス
研究サブカテゴリー
シナプス・シナプス生物学
物理的形状
0.1% BSAを含むPBS中の液体。
免疫アフィニティ精製
保管および安定性
未希釈アリコートで受領日から最長6か月、-20°Cで保存できます。凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
AB15518:
試験成績書(COA)