安全性情報
AB15334
Sigma-Aldrich
Anti-Nab2 Antibody
serum, Chemicon®
別名:
NGFI-A-binding protein-2, EGR-1-binding protein 2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
mouse
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NAB2(4665)
特異性
Nab2 (NGFI-A-binding protein-2, EGR-1-binding protein 2). By Western blot the antibody recognizes a band at ~57 kDa in mouse brain lysate.
アプリケーション
Research Sub Category
神経炎症及び疼痛
ニューロン発生
Anti-Nab2 Antibody detects level of Nab2 & has been published & validated for use in WB.
Western blot: 1:1,000-1:5,000 on extracts from mouse brain lysate.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
ターゲットの説明
57 kDa
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
WGK 1
Jan Code
AB15334:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Samira Chandwani et al.
PloS one, 8(10), e76842-e76842 (2013-11-10)
Neurotrophins and modifiers of chromatin acetylation and deacetylation participate in regulation of transcription during neuronal maturation and maintenance. The striatal medium spiny neuron is supported by cortically-derived brain derived neurotrophic factor and is the most vulnerable neuron in Huntington's disease