安全性情報
AB1129
Sigma-Aldrich
抗ロタウイルス抗体
Chemicon®, from goat
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
goat
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
クローン
polyclonal
交差性
human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
輸送温度
wet ice
特異性
ロタウイルス(ICPおよび後期構造ビリオン抗原)。 ヒトロタウイルスと90%超反応します。 HEp-2細胞およびWI-38細胞とは反応しません。
免疫原
ウシ(ネブラスカ子牛下痢症ウイルス)
アプリケーション
この抗ロタウイルス抗体は、ロタウイルスの検出において、ELISA、IF、WB、IHでの使用が検証されています。
研究のカテゴリー
感染性疾患
研究のサブカテゴリー
感染性疾患-ウイルス性
間接的免疫蛍光:1:250
ELISA
イムノブロッティング(1 mM DTTおよび2% SDS中の煮沸していないサンプルのみ)。
免疫組織染色
最終的な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
物理的形状
フォーマット:精製
精製免疫グロブリン。 0.1%アジ化ナトリウムを含有するPBS(0.01 M、pH 7.2)中。
保管および安定性
保存期間は未希釈液として-20℃で最長12カ月間です。 凍結・融解サイクルの繰り返しは避けてください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
AB1129-KCCA:
AB1129-KC:
AB1129:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Na Yin et al.
Human vaccines & immunotherapeutics, 17(12), 5656-5665 (2022-02-27)
Live-attenuated rotavirus vaccine has shown low protection in underdeveloped or developing countries. However, the inactivated rotavirus vaccine may have the potential to overcome some of these challenges. In the present study, the immunogenicity and protective efficacy of a bivalent inactivated
Wook-Jin Park et al.
Scientific reports, 11(1), 22037-22037 (2021-11-13)
Conjugate vaccine platform is a promising strategy to overcome the poor immunogenicity of bacterial polysaccharide antigens in infants and children. A carrier protein in conjugate vaccines works not only as an immune stimulator to polysaccharide, but also as an immunogen;
Mai Kishimoto et al.
Journal of virology, 97(1), e0145522-e0145522 (2023-01-13)
Rotavirus A (RVA) causes diarrheal disease in humans and various animals. Recent studies have identified bat and rodent RVAs with evidence of zoonotic transmission and genome reassortment. However, the virological properties of bat and rodent RVAs with currently identified genotypes
Christina McCowan et al.
PloS one, 13(9), e0203853-e0203853 (2018-09-12)
Cases of vomiting and diarrhoea were reported in racing pigeons in Western Australia in May, 2016. Morbidity and mortality rates were high. Similar clinical disease was seen in Victoria in December and by early 2017 had been reported in all
Na Yin et al.
World journal of gastroenterology, 24(45), 5109-5119 (2018-12-21)
To establish a rotavirus (RV)-induced diarrhea model using RV SA11 in neonatal rhesus monkeys for the study of the pathogenic and immune mechanisms of RV infection and evaluation of candidate vaccines. Neonatal rhesus monkeys with an average age of 15-20