安全性情報
AB10554
Sigma-Aldrich
Anti-Tbr1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
T-box, brain, 1, T-brain-1, T-box brain protein 1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
mouse
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
canine (based on 100% sequence homology), canine, bovine, opossum, horse, rat, pig
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TBR1(10716)
詳細
Tボックス脳タンパク質1(UniProt:Q64336、別名:T脳-1、TBR-1、TES-56)は、齧歯類のTbr1遺伝子(Gene ID:21375)によってコードされています。Tbr1は、転写抑制因子として働くホモ二量体の核タンパク質で、ニューロンの移動、層および面の確認、軸索投射など、皮質の発達のさまざまな側面に関与しています。FEZファミリーのジンクフィンガー2(FEZF2)の転写抑制因子として、第6層投射ニューロンからの皮質脊髄(CS)路の形成を阻害し、第5層ニューロンに特異的にCS軸索の起源を制限します。そのTボックスDNA結合ドメインは、アミノ酸213~393にあります。その発現は、発生中および成体の大脳皮質と嗅球で観察されます。胚発生の10日目頃に前板で検出され、12.5日目には皮質板で検出されます。グルタミン酸作動性の初期皮質ニューロンで高発現しています。Tbr1欠失マウスは、前頭皮質と第6層の分化に重度の欠損を示します。(参考文献:Han, W., et al. (2011).Proc. Natl. Acad. Sci. USA.108(7); 3041-3046; Bedogni, F., et al (2010).Proc. Natl Acad. Sci. USA.107(29); 13129-13134; Hevner, RF., et al. (2001).Neuron. 29(2); 353-366)。
特異性
このウサギポリクローナル抗体はTボックス脳タンパク質1(Tbr1)を検出します。
免疫原
マウスTbr1のN末端近傍に相当するKLH結合直鎖ペプチド
マウスTボックス脳タンパク質1(Tbr1)のN末端領域の18のアミノ酸に相当するKLH結合直鎖ペプチド
アプリケーション
品質管理試験
マウス脳組織切片で免疫組織染色(パラフィン)により評価されています。免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:400で使用、マウス大脳皮質および小脳細胞切片でTbr1を検出できます。
試験した用途
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:500で使用、マウス胎児脳組織ライセートでTbr1を検出できます。注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
品質
マウス前頭葉皮質組織で免疫組織染色により評価されています。
免疫組織染色:希釈倍率1:400で使用、マウス前頭葉皮質組織でTbr1を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約76 kDa、算出値:73.94 kDa。一部のライセートでは、特性が明らかになっていないバンドが認められることがあります。
物理的形状
アフィニティー精製
精製ウサギポリクローナル抗体、0.1 M Tris-グリシンバッファー(pH 7.4)+150 mM NaCl溶液、0.05%アジ化ナトリウム含有
保管および安定性
推奨保存法:+2°C~+8°C。
アナリシスノート
コントロール
マウス前頭葉皮質組織
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
AB10554:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xue Li et al.
Cerebral cortex (New York, N.Y. : 1991), 30(7), 3960-3976 (2020-02-03)
De novo microdeletion of chromosome 2p15-16.1 presents clinically recognizable phenotypes that include mental retardation, autism, and microcephaly. Chromosomal maintenance 1 (CRM1) is a gene commonly missing in patients with 2p15-16.1 microdeletion and one of two genes found in the smallest
Yuko Muroyama et al.
PLoS genetics, 12(12), e1006514-e1006514 (2016-12-28)
Mitral cells (MCs) of the mammalian olfactory bulb have a single primary dendrite extending into a single glomerulus, where they receive odor information from olfactory sensory neurons (OSNs). Molecular mechanisms for controlling dendritic arbors of MCs, which dynamically change during
Christine Sauerland et al.
Cerebral cortex (New York, N.Y. : 1991), 28(1), 145-157 (2017-12-19)
A hallmark of mammalian brain evolution is the emergence of the neocortex, which has expanded in all mammalian infraclasses (Eutheria, Marsupialia, Monotremata). In eutherians, neocortical neurons derive from distinct neural stem and progenitor cells (NPCs). However, precise data on the
Yan Su et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 13, 249-249 (2019-06-20)
Haploinsufficiency of the bromodomain and PHD finger-containing protein 1 (BRPF1) gene causes intellectual disability (ID), which is characterized by impaired intellectual and cognitive function; however, the neurological basis for ID and the neurological function of BRPF1 dosage in the brain
Jeonghoon Choi et al.
Development (Cambridge, England), 141(5), 1151-1160 (2014-02-08)
Layer-specific cortical neurons are essential components of local, intracortical and subcortical circuits and are specified by complex signaling pathways acting on cortical progenitors. However, whether extrinsic signals contribute to postmitotic cortical neuronal development is unclear. Here we show in mice