Merck
96100048
Millipore
Vantage L Tube Kit 500 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151816
eCl@ss:
32011301
メーカー/製品名
Vantage
テクニック
protein purification: suitable
L
50 cm (19.7 in.)
直径
2.2 cm (0.9 in.)