Merck
8.45036
Sigma-Aldrich
Diisopropyl amine
Msynthplus
別名:
Diisopropyl amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHNHCH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
101.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
EC Index Number:
203-558-5
蒸気圧
93.33 hPa ( 20 °C)
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
295 °C
有効性
420 mg/kg LD50, oral (Rat)
2900 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.1-7.1 % (v/v)
pH
11.8 (20 °C, 6 g/L in H2O)
bp
83-84 °C/1013 hPa
mp
-70 °C
転移温度
flash point -13.45 °C (DIN 51755 Part 1)
密度
0.72 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6H15N/c1-5(2)7-6(3)4/h5-7H,1-4H3
InChI Key
UAOMVDZJSHZZME-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Appearance of substance (visual): clear
Colour number (Hazen): ≤ 20
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.715 - 0.716
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
The analysis of residual solvents is not possible due to the physicochemical properties of the material.
法的情報
MSYNTH is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany