安全性情報
8.44001
Sigma-Aldrich
Dibasic ester
(mixture of dimethyladipate, dimethylglutarate) for synthesis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352108
蒸気圧
5.3 Pa ( 20 °C)
品質水準
形状
liquid
kinematic viscosity
2.53 cSt(20 °C)
転移温度
flash point 104 °C
密度
1.09 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
詳細
(アジピン酸ジメチル、, グルタル酸ジエチル混合物)、合成用
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
219.2 °F
引火点(℃)
104 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体