安全性情報
8.43410
Sigma-Aldrich
Triethyl phosphonoformate
≥97%
別名:
Triethyl phosphonoformate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H15O5P
CAS番号:
分子量:
210.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
216-016-8
品質水準
アッセイ
≥97%
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C7H15O5P/c1-4-10-7(8)13(9,11-5-2)12-6-3/h4-6H2,1-3H3
InChI Key
NOJFJZZMRDSOLM-UHFFFAOYSA-N
詳細
for synthesis
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.121 - 1.125
Identity (IR): passes test
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
消防法
第4類:引火性液体