主要文書
8.20575
Sigma-Aldrich
2,7-Fluorenediammonium dichloride
for synthesis
別名:
2,7-Fluorenediammonium dichloride, 2,7-Diaminofluorene dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H14Cl2N2
CAS番号:
分子量:
269.17
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
236-924-8
品質水準
mp
260-310 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C13H12N2.ClH/c14-10-1-3-12-8(6-10)5-9-7-11(15)2-4-13(9)12;/h1-4,6-7H,5,14-15H2;1H
InChI Key
COOWDVCIUYIBFE-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3