Merck
820027
Sigma-Aldrich
Probumin® Fatty Acid Free
≥98%, Serology: suitable, enzyme immunoassay: suitable
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
41141801
NACRES:
NA.28
product name
Probumin® Fatty Acid Free, pkg of 1 kg
グレード
special quality (Specialty Grade)
品質水準
アッセイ
≥98% (purity)
形状
lyophilized powder
シェルフライフ
48 mo.
分子量
avg mol wt 66 kDa
精製方法
heat shock fractionation
包装
pkg of 1 kg
メーカー/製品名
Probumin®
由来
USA origin
遊離脂肪酸含有量含有量
0.0-0.2 (mg/g)
テクニック
enzyme immunoassay: suitable using
dilution
(Serology)
損失
≤5%
pH範囲
6.8-7.2
微量陰イオン
chloride (Cl-): 0.0-6.0 mg/g
微量陽イオン
Na: 0.0-10.0 mg/g
その他の活性
Bluetongue, none detected
Vesicular Stomatitis Virus, none detected
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Probumin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3