Key Documents
8.14410
Sigma-Aldrich
Azetidine
for synthesis
別名:
Azetidine, Trimethylene imine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H7N
CAS番号:
分子量:
57.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
207-963-8
蒸気圧
237 hPa ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
転移温度
flash point -20 °C
密度
0.85 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C3H7N/c1-2-4-3-1/h4H,1-3H2
InChI Key
HONIICLYMWZJFZ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.844 - 0.847
Identity (IR): passes test