主要文書
8.14388
Sigma-Aldrich
(1S)-(-)-3-Oxocamphorsulfonylimine
for synthesis
別名:
(1S)-(-)-3-Oxocamphorsulfonylimine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
227.28
UNSPSCコード:
12352115
NACRES:
NA.22
品質水準
形状
powder
mp
195-198 °C
保管温度
2-30°C
詳細
合成用
アプリケーション
(1S)-(-)-3-Oxocamphorsulfonylimine for synthesis. CAS 119106-38-6, molar mass 227.28 g/mol.
アナリシスノート
Assay (of S)≥ 98.0 %Melting range (lower value)≥ 195 °CMelting range (upper value)≤ 198 °CSpec. rotation [α²0/D (c=2 in aceton)-192.0 - -190.0 °Identity (IR)passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3