安全性情報
810961
Sigma-Aldrich
MOD–U–CYTE VIII Media and Antisera Diluent
19-21 g/dL protein (Biuret), Cholesterol 400-500mg/dL, USA origin, Vesicular Stomatitis Virus: None detected, Bluetongue: None detected, Blood banking: suitable, media additive: suitable, Serology: suitable
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
41141801
product name
MOD–U–CYTE VIII Media and Antisera Diluent, pack of 1 L
詳細
0.1% sodium azide as preservtive
Contains sodium azide less than 0.1 g/dL
品質水準
アッセイ
400-500 mg/dL cholesterol basis
形状
solution
シェルフライフ
12 mo.
精製方法
heat shock fractionation
包装
pack of 1 L
由来
USA origin
濃度
19-21 g/dL protein (Biuret)
テクニック
blood typing: suitable
dilution
(Immunohematology)
(Serology)
(media additive)
不純物
Tested for IgG
pH
7.2-7.4
その他の活性
Bluetongue, none detected
Microbial Content tested by USP
Vesicular Stomatitis Virus, none detected
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
810961:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Probumin® BSA is a commonly used bovine serum albumin for buffers, non-specific blocking, protein stabilization and other diagnostic applications. Given the diverse uses of BSA, here are some frequently asked questions and answers about the molecule, formats, methods, and applications.