主要文書
8.07632
Sigma-Aldrich
Rhodium(III) chloride hydrate (>38% Rh)
for synthesis
別名:
Rhodium(III) chloride hydrate (>38% Rh), Rhodium trichloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Cl3Rh · xH2O
CAS番号:
分子量:
209.26 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
233-165-4
品質水準
有効性
753 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
アナリシスノート
Gehalt aus Cl (calc. on anhydrous substance): ≥ 96.0 %
Water (K. F.): 17.0 - 23.0 %