主要文書
8.01299
Sigma-Aldrich
1,3,5-Benzenetricarboxylic acid
for synthesis
別名:
1,3,5-Benzenetricarboxylic acid, Trimesic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H3-1,3,5-(COOH)3
CAS番号:
分子量:
210.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
209-077-7
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
自己発火温度
590 °C
有効性
16000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
>300 °C
転移温度
flash point 328 °C
溶解性
26.3 g/L
かさ密度
720 kg/m3
InChI
1S/C9H6O6/c10-7(11)4-1-5(8(12)13)3-6(2-4)9(14)15/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15)
InChI Key
QMKYBPDZANOJGF-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3