Merck
73060BC
GDS Vortex Mixer Power Converter for EU
BioControl, For use with GDS Vortex Mixer, European adaptor
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
UNSPSC Code:
41103814
NACRES:
NC.81
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
manufacturer/tradename
BioControl Systems 73060
storage condition
room temperature
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
for use with GDS Vortex Mixer
storage temp.
room temp
Application
PCR, Immunomagnetic Separation (IMS)
Other Notes
One power converter