主要文書
6.18171
Supelco
Hydroxynaphthol blue indicator
別名:
Hydroxynaphthol blue
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H11N2Na3O11S3
CAS番号:
分子量:
620.47
UNSPSCコード:
12352107
InChI
1S/C20H14N2O11S3.3Na/c23-15-9-16(35(28,29)30)13-3-1-2-4-14(13)18(15)21-22-19-12-6-5-11(34(25,26)27)7-10(12)8-17(20(19)24)36(31,32)33;;;/h1-9,22,24H,(H,25,26,27)(H,28,29,30)(H,31,32,33);;;/q;3*+1/p-3/b21-18-;;;
InChI Key
JQECMNGWLIFQLL-QRQZZYIYSA-K