Key Documents
4.90044
Sigma-Aldrich
1-Butyl-1-methylpyrrolidinium dicyanamide
for synthesis
別名:
1-Butyl-1-methylpyrrolidinium dicyanamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H20N4
CAS番号:
分子量:
208.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
アッセイ
≥98.0% (electrophoresis)
pH
8-9 (20 °C in H2O, Aqueous solution)
bp
>171 °C (decomposition)
mp
<-50 °C
密度
1.02 g/cm3
保管温度
2-30°C
アナリシスノート
Purity (electrophoresis): ≥ 98.0 %
Identity (NMR): passes test
Halides (IC): ≤ 0.01 %
Water (K. F.): ≤ 0.1 %