アッセイ
≥90% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
white
溶解性
DMSO: 50 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
N([C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCC)C=O)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C25H39N3O5/c1-6-10-20(15-29)26-23(30)21(13-17(2)3)27-24(31)22(14-18(4)5)28-25(32)33-16-19-11-8-7-9-12-19/h7-9,11-12,15,17-18,20-22H,6,10,13-14,16H2,1-5H3,(H,26,30)(H,27,31)(H,28,32)/t20-,21-,22-/m0/s1
InChI Key
QEJRGURBLQWEOU-FKBYEOEOSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
20S proteasome
警告
シーケンス
再構成
その他情報
Lee, D.H., and Goldberg, A.L. 1996. J. Biol. Chem.271, 27280.
Palombella, V.J., et al. 1994. Cell 78, 773. Rock, K.L., et al. 1994. Cell 78, 761.
Vinitsky, A., et al. 1992. Biochemistry 31, 9421.
WGK
WGK 3
Jan Code
474780-5MG:
474780-MG:
試験成績書(COA)
関連コンテンツ
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
タンパク質の単離と特性解析におけるタンパク質分解を予防して、サンプル調製でタンパク質を保護するために、ニーズに応じてさまざまなプロテアーゼ阻害剤を選択しましょう。