安全性情報
474427
Sigma-Aldrich
4-Methylumbelliferyl-β-D-glucuronide - CAS 6160-80-1 - Calbiochem
Substrate for fluorogenic assay of β-D-glucuronidase.
別名:
4-Methylumbelliferyl-β-D-glucuronide - CAS 6160-80-1 - Calbiochem, MUG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H16O9
CAS番号:
分子量:
352.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
品質水準
アッセイ
≥99% (TLC)
形状
crystalline solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated
protect from light
不純物
<25 ppm 4-methylumbelliferone
white
溶解性
aqueous buffer: soluble
methanol: soluble
water: soluble
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C16H16O9/c1-6-4-10(17)24-9-5-7(2-3-8(6)9)23-16-13(20)11(18)12(19)14(25-16)15(21)22/h2-5,11-14,16,18-20H,1H3,(H,21,22)/t11-,12-,13+,14-,16+/m0/s1
InChI Key
ARQXEQLMMNGFDU-JHZZJYKESA-N
詳細
This product has been discontinued.
Substrate for fluorogenic assay of β-D-glucuronidase.
Substrate for fluorometric assay of β-D-glucuronidase (excitation maximum: 360 nm; emission maximum: 440 nm).
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
その他情報
Moberg, L.J. 1985. Appl. Environ. Microbiol. 50, 1383.
Trepeta, R.W., and Edberg, S.C. 1984. J. Clin. Microbiol. 19, 172.
Brot, F.E., et al. 1974. Biochem. Biophys. Res. Commun. 57, 1.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
474427-5GM:
474427-MG:
US2474427-100MG:
474427-100MG:
試験成績書(COA)