コンテンツへスキップ
Merck
すべての画像(1)

主要文書

安全性情報

371709

Sigma-Aldrich

GPR109b Agonist - CAS 306935-41-1 - Calbiochem

The GPR109b Agonist, also referenced under CAS 306935-41-1, controls the biological activity of GPR109b. This small molecule/inhibitor is primarily used for Activators/Inducers applications.

別名:

GPR109b Agonist - CAS 306935-41-1 - Calbiochem, 1-( iso-Propyl)-1H-benzotriazole-5-carboxylic acid, 1-(iso-Propyl)-1H-benzotriazole-5-carboxylic acid

ログイン組織・契約価格を表示する


About This Item

実験式(ヒル表記法):
C10H11N3O2
CAS番号:
分子量:
205.21
UNSPSCコード:
12352200

品質水準

アッセイ

≥98% (HPLC)

フォーム

solid

メーカー/製品名

Calbiochem®

保管条件

OK to freeze
protect from light

light brown

溶解性

ethanol: 2 mg/mL
DMSO: 50 mg/mL

輸送温度

ambient

保管温度

2-8°C

詳細

A cell-permeable Niacin (Cat. No. 481918) triazolo derivative that acts as a potent and selective agonist toward the human orphan G-protein-coupled receptor GPR109b/HM74, but not GPR109a/HM74A or β-adrenergic receptor. Effectively inhibits cAMP elevation induced by forskolin (5 µM, Cat. No. 344270) and isoproterenol (1 µM, Cat. No. 420355), respectively, in GPR109b-expressing CHO cells (EC50 = 400 nM) and freshly isolated human adipocytes (EC50 about 1 µM).

包装

Packaged under inert gas

警告

Toxicity: Irritant (B)

再構成

Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.

その他情報

Semple, G., et al. 2006. J. Med. Chem.49, 1227.

法的情報

CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

保管分類コード

11 - Combustible Solids

WGK

WGK 1

引火点(°F)

Not applicable

引火点(℃)

Not applicable


適用法令

試験研究用途を考慮した関連法令を主に挙げております。化学物質以外については、一部の情報のみ提供しています。 製品を安全かつ合法的に使用することは、使用者の義務です。最新情報により修正される場合があります。WEBの反映には時間を要することがあるため、適宜SDSをご参照ください。

Jan Code

371709-1.1ML:
371709-25MG:
371709-MG:


試験成績書(COA)

製品のロット番号・バッチ番号を入力して、試験成績書(COA) を検索できます。ロット番号・バッチ番号は、製品ラベルに「Lot」または「Batch」に続いて記載されています。

以前この製品を購入いただいたことがある場合

文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。

文書ライブラリにアクセスする

NaHye Lee et al.
The FEBS journal, 287(17), 3841-3870 (2020-02-01)
Microglia (MG), the principal neuroimmune sentinels in the brain, continuously sense changes in their environment and respond to invading pathogens, toxins, and cellular debris, thereby affecting neuroinflammation. Microbial pathogens produce small metabolites that influence neuroinflammation, but the molecular mechanisms that

ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.

製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)