安全性情報
3125-12
Sigma-Aldrich
Oil Red O
HARLECO® For staining of lipids
別名:
Oil Red O, Sudan Red 5B
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
408.5
カラーインデックス番号:
26125
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116130
EC Index Number:
215-295-3
フォーム
powder
mp
182-186 °C
λmax
520-530 nm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
輸送温度
wet ice
InChI
1S/C26H24N4O/c1-16-9-10-17(2)22(13-16)27-28-23-14-19(4)24(15-18(23)3)29-30-26-21-8-6-5-7-20(21)11-12-25(26)31/h5-15,29H,1-4H3/b28-27?,30-26-
InChI Key
HJAYEODIXUYVIC-LTFAAIOASA-N
アプリケーション
Certified by the Biological Stain Commission (BSC)
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
For staining of lipids.
HARLECO® For staining of lipids
法的情報
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
3125-12:
試験成績書(COA)