製品名
NovaSeptum® 細胞培養サンプリングユニット, 20mL
material
syringe (polycarbonate, medical grade, platinum-cured silicone, medical silicone fluid)
Quality Segment
product line
NovaSeptum®
manufacturer/tradename
NovaSeptum®
storage temp.
10-30°C
Application
無菌試験、発熱性物質試験、エンドトキシン試験、化学分析、pH分析、および培養のアプリケーション
Legal Information
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under NovaSeptum® 細胞培養サンプリングユニット