219674
CFTR Inhibitor-172
InSolution, ≥95%
別名:
InSolution CFTR Inhibitor-172, (Z)-4-((4-Oxo-2-thioxo-3-(3-(trifluoromethyl)phenyl)thiazolidin-5-ylidene)methyl)benzoic acid, CFTRinh-172 in DMSO, 3-((3-Trifluoromethyl)phenyl)-5-((4-carboxyphenyl)methylene)-2-thioxo-4-thiazolidinone, 3-((3-Trifluoromethyl)phenyl)-5-((4-carboxyphenyl)methylene)-2-thioxo-4-thiazolidinone, (Z)-4-((4-Oxo-2-thioxo-3-(3-(trifluoromethyl)phenyl)thiazolidin-5-ylidene)methyl)benzoic acid, CFTRinh-172 in DMSO
About This Item
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
InChI
1S/C18H10F3NO3S2/c19-18(20,21)12-2-1-3-13(9-12)22-15(23)14(27-17(22)26)8-10-4-6-11(7-5-10)16(24)25/h1-9H,(H,24,25)/b14-8-
InChI Key
JIMHYXZZCWVCMI-ZSOIEALJSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
CFTR ion-channel
包装
警告
物理的形状
再構成
その他情報
Al-Awqati, Q., et al. 2002. J. Clin. Invest.110, 1599.
Ma, T., et al. 2002. J. Clin. Invest.110, 1651.
WGK
WGK 2
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup - (refers to pure substance)
引火点(℃)
87 °C - closed cup - (refers to pure substance)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
219674-5MG:
試験成績書(COA)