197228
BCRP Inhibitor IV, YHO-13351
The BCRP Inhibitor IV, YHO-13351 controls the biological activity of BCRP.
別名:
BCRP Inhibitor IV, YHO-13351, Diethylaminoacetic acid, 1-(5-(( Z)-2-cyano-2-(3,4-dimethoxyphenyl)vinyl)thiophen-2-yl)piperidin-4-yl ester, Methanesulfonate, Diethylaminoacetic acid, 1-(5-((Z)-2-cyano-2-(3,4-dimethoxyphenyl)vinyl)thiophen-2-yl)piperidin-4-yl ester, Methanesulfonate
About This Item
品質水準
アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
色
yellow
溶解性
water: 25 mg/mL
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(CN(CC)CC)OC(CC1)CCN1C(S2)=CC=C2/C=C(C(C=C3)=CC(OC)=C3OC)\C#N.[xCH3SO3H]
詳細
包装
警告
再構成
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
197228-25MG:
197228-MG:
試験成績書(COA)