安全性情報
1.93271
Supelco
Potassium hydrogen phthalate
for analysis EMPARTA® ACS
別名:
Potassium hydrogen phthalate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H5KO4
CAS番号:
分子量:
204.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
グレード
ACS reagent
保管温度
room temp
SMILES記法
[K+].[O-]C(=O)c1c(cccc1)C(=O)[O-].[H+]
InChI
1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
InChI Key
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
1.93271.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
法的情報
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
387.1 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
197.3 °C - Pensky-Martens closed cup
適用法令
Jan Code
1932710500:
IN2RCMP193271:
1932710521:
試験成績書(COA)