171264
AMPK Inhibitor, Compound C•2HCl
InSolution, ≥98%
別名:
InSolution AMPK Inhibitor, Compound C•2HCl, 6-(4-(2-Piperidin-1-yl-ethoxy)-phenyl)-3-pyridin-4-ylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine, 2HCl, H₂O, Compound C, 2HCl, H₂O, AMPK Inhibitor I, AMPK Inhibitor I, 6-(4-(2-Piperidin-1-yl-ethoxy)-phenyl)-3-pyridin-4-ylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine, 2HCl, H₂O, Compound C, 2HCl, H₂O
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
[n]21ncc(c2ncc(c1)c4ccc(cc4)OCCN5CCCCC5)c3ccncc3
InChI
1S/C24H25N5O/c1-2-12-28(13-3-1)14-15-30-22-6-4-19(5-7-22)21-16-26-24-23(17-27-29(24)18-21)20-8-10-25-11-9-20/h4-11,16-18H,1-3,12-15H2
InChI Key
XHBVYDAKJHETMP-UHFFFAOYSA-N
詳細
包装
物理的形状
再構成
その他情報
Kim, E.K., et al. 2004. J. Biol. Chem.279, 19970.
Lee, M., et al. 2003. J. Biol. Chem.278, 39653.
Inoki, K., et al. 2003. Cell115, 577.
Fryer, L.G., 2002. FEBS Lett.531, 189.
Zhou, G., et al. 2001. J. Clin. Invest.108, 1167.
法的情報
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
171264-MG:
171264-2MG:
試験成績書(COA)