スキップする
1.51237
Knurled nuts for HPLC Columns
with long bushing and PVDF cones for 6 port valves (Rheodyne)
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
UNSPSC Code:
41115716
NACRES:
SB.52
この製品は、Merck Milliporeウェブサイトでのみ注文できます。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
Knurled nuts with long bushing and PVDF cones for 6 port valves (Rheodyne),
technique(s)
HPLC: suitable
Quality Segment
storage temp.
no temp limit
General description
The package contains: 2 knurled nuts; 6 PVDF double cones.
Analysis Note
visual control: passes test
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
1.155451.155461.51238
PVDF double cones for use with stainless steel capillary connections 0.2 mm ID, 0.5 mm OD
Supelco
1.15546
PVDF double cones
PVDF double cones 1/16 in. connector (with knurled nut)
Supelco
1.51238
PVDF double cones
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit