主要文書
1.50209
Supelco
LiChrospher® RP-8 ADS LiChroCART 25-4
pkg of 3 cartridges
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115709
包装
pkg of 3 cartridges
品質水準
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
保管温度
no temp limit
詳細
3 HPLC cartridges
アナリシスノート
Pressure: ≤ 5 bar
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 3000
Symmetry (Toluene): 0.8 - 2.5
Capacity factor (Toluene): ≥ 0.5
法的情報
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany