Merck
1.50009
Supelco
Hibar® RT HPLC Columns for customized packing
L × I.D. 150 mm × 4.6 mm, please select HPLC sorbent for Column filling
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115709
NACRES:
SB.52
product name
Hibar® 150-4,6, suitable for HPLC
パラメーター
400 bar pressure
品質水準
テクニック
HPLC: suitable
カラムL × 内径
15 cm × 4 mm
分離法
supercritical fluid (SFC)
保管温度
no temp limit
詳細
HPLC column, customized packing, please specify packing material
法的情報
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany