Merck
14-865
p53-GST (recombinant protein)
別名:
transformation related protein 53
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Form:
liquid
Assay:
~95% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
Mol wt:
Mw 72 kDa
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
human
Quality Segment
assay
~95% (SDS-PAGE)
form
liquid
shelf life
1 yr
mol wt
Mw 72 kDa
manufacturer/tradename
Upstate®
concentration
0.5 mg/mL
technique(s)
activity assay: suitable
solubility
water: soluble
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... TP53(120407068)
General description
研究分野:アポトーシス
N末端GSTタグ付き、リコンビナント完全長ヒトp53タンパク質、大腸菌発現グルタチオンアガロース・クロマトグラフィー精製製品の起源:大腸菌で発現した全長ヒトp53タンパク質。p53タンパク質は、染色体17にマッピングされた腫瘍抑制遺伝子TP53遺伝子によってコード化されています。
Biochem/physiol Actions
細胞内では、p53タンパク質がDNAに結合し、p21タンパク質を生成する別の遺伝子が活性化されます。このタンパク質は細胞分裂刺激タンパク質(cdk2)と相互作用し、細胞が次の細胞分裂段階に進むのを防ぎます。p53タンパク質の変異は制御不能な細胞分裂を引き起こし、腫瘍形成につながります。p53タンパク質は、細胞分裂、ゲノム安定性維持、アポトーシス、オートファジー、免疫応答、腫瘍微小環境調節などのさまざまなシグナル伝達経路との複雑な相互作用を通じて、がんの発症に関連する表現型およびゲノムの変化を阻害すると考えられています。
Physical form
グルタチオンアガロース・クロマトグラフィー
リコンビナントタンパク質、20 mMのTris-HClバッファー(pH 8.0)+100 mM KCl溶液、5 mMグルタチオン、0.5 mM EDTA、0.5 mM DTT、1 mM PMSF、20%グリセロール含有
Preparation Note
-20°Cで1年間保存できます。
Analysis Note
SDS-PAGEとクマシー染色によって日常的に評価されています。
Other Notes
比活性度データにつきましては、この酵素の個々のロットの試験成績書をご参照ください。
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類
10 - Combustible liquids
適用法令
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
文書ライブラリにアクセスする
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
14-86504053252516108