認証
ISO 6579
品質水準
形状
(Solid in plate)
シェルフライフ
4 mo.
特徴
ready-to-use
包装
pkg of (90 mm plate (20 or 100 plates per pack))
pH
7.3 ( in H2O)
アプリケーション
food and beverages
industrial qc
microbiology
保管温度
2-8°C
適合性
Salmonella spp.
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
bacteria, such as Proteus, Pseudomonas, Shigella, S. typhi and S. parathyphi A grow as colourless-yellow colonies.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
試験成績書(COA)
プロトコル
ISOは2017年、人間の食用を目的とした製品、動物の飼料、および食品製造・取扱いの環境サンプルにおけるサルモネラ属(Salmonella spp.)の水平検出法を規定した新しい規格であるEN ISO 6579-1を発行しました。
EN ISO 6579-1 standard specifies detection of Salmonella spp. in human consumption, animal feed, and environmental samples.